CAS RN 1216592-04-9
CAS RN 1216592-04-9
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
(2RS,3RS)-1-Amino-3-(2-éthoxy-d5-phénoxy)-2-hydroxy-3-phénylpropane Sel de méthanesulfonate, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
(2RS,3RS)-1-Amino-3-(2-éthoxy-d5-phénoxy)-2-hydroxy-3-phénylpropane Sel de méthanesulfonate, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.