Learn More
(2RS,3RS)-1-Amino-3-(2-éthoxy-d5-phénoxy)-2-hydroxy-3-phénylpropane Sel de méthanesulfonate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2RS,3RS)-1-Amino-3-(2-ethoxy-d5-phenoxy)-2-hydroxy-3-phenylpropane Methanesulfonate Salt |
| CAS | 1216592-04-9 |
| Formule moléculaire | C18H20D5NO5S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | alpha-(Aminomethyl)-beta-(2-ethoxyphenoxy)benzeneethanol Methanesulfonate-d5 |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H21NO3.CH4O3S/c1-2-20-15-10-6-7-11-16(15)21-17(14(19)12-18)13-8-4-3-5-9-13;1-5(2,3)4/h3-11,14,17,19H,2,12,18H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/i1D3,2D2; |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccccc1OC(C(O)CN)c2ccccc2.CS(=O)(=O)O |
| Nom IUPAC | ácido 3-amino-1-[2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)fenoxi]-1-fenilpropan-2-ol;metanosulfónico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 388.49 |
| Poids de la formule | 388.1716 |