CAS RN 1219794-83-8
CAS RN 1219794-83-8
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
6-chloro-1-hexyl-3,3,4,4,5,5-d6 alcool, CDN
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.