Learn More
6-chloro-1-hexyl-3,3,4,4,5,5-d6 alcool, CDN
Code produit 30322033
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.25 g
Conditionnement:
0.10g
0.25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30322033 0.25 g 0.25g
30318138 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30322033 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND61770.25G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-1-hexanol-3,3,4,4,5,5-D6
CAS 1219794-83-8
Formule moléculaire C6 D6 H7 Cl O
Quantité 0.25 g
Synonyme 6-Chloro-1-hexan-3,3,4,4,5,5-d6-ol, 6-Chloro-1-hexanol-3,3,4,4,5,5-D6, 6-Chloro-1-hexyl-3,3,4,4,5,5-d6 Alcohol
Formule InChI InChI=1 S/C6H13ClO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2
SMILES [2 H]C([2 H])(CCl)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCO
Nom IUPAC 6-chloro-3,3,4,4,5,5-HexHexHH n-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 142.6568
Poids de la formule 142.1032 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 96% Chemical Purity