CAS RN 122111-11-9
CAS RN 122111-11-9
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
2-Désoxy-2,2-difluoro-D-érythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate 1-Méthanesulfonate, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
2-Désoxy-2,2-difluoro-D-érythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate 1-Méthanesulfonate, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.