Learn More
2-Désoxy-2,2-difluoro-D-érythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate 1-Méthanesulfonate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate 1-methanesulfonate |
| CAS | 122111-11-9 |
| Formule moléculaire | C20 H18 F2 O8 S |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | D-erythro-Pentofuranose, 2-deoxy-2,2-difluoro-, 3,5-dibenzoate 1-methanesulfonate, ER-878898, D-erythro-Pentofuranose, 2-deoxy-2,2-difluoro-, 3,5-dibenzoate 1-methanesulfonate, ER-878898 |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H18F2O8S/c1-31(25,26)30-19-20(21,22)16(29-18(24)14-10-6-3-7-11-14)15(28-19)12-27-17(23)13-8-4-2-5-9-13/h2-11,15-16,19H,12H2,1H3/t15-,16-,19?/m1/s1 |
| SMILES | CS(=O)(=O)OC1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)C1(F)F |
| Nom IUPAC | [(2R,3R)-3-benzoyloxy-4,4-difluoro-5-méthylsulfonyloxyoxolan-2-yl]benzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 456.41 |
| Poids de la formule | 456.069 |