CAS RN 1256490-31-9
CAS RN 1256490-31-9
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
Ester 1-méthyléthylique de N-[(S)-(4-nitrophénoxy)phénoxyphosphinyl]-L-alanine, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
Ester 1-méthyléthylique de N-[(S)-(4-nitrophénoxy)phénoxyphosphinyl]-L-alanine, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.