Learn More
Ester 1-méthyléthylique de N-[(S)-(4-nitrophénoxy)phénoxyphosphinyl]-L-alanine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[(S)-(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester |
| CAS | 1256490-31-9 |
| Formule moléculaire | C15 H14 O2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Remdesivir Impurity 25 |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H14O2/c1-11-13(12-7-4-3-5-8-12)9-6-10-14(11)15(16)17-2/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(c1C)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 2-méthyl-3-phénylbenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 226.27 |
| Poids de la formule | 226.099 |