CAS RN 1260612-13-2
CAS RN 1260612-13-2
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
SAR-260301, MedChemExpress
MedChemExpress SAR-260301 is an orally available and selective PI3Kβ inhibitor with an IC50 of 23 nM.