Learn More
SAR-260301, MedChemExpress
Code produit 16489397
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16489397 5 mg
16486858 10 mg
16466956 100 mg
16463496 25 mg
16462927 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16489397 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15837
MedChemExpress SAR-260301 is an orally available and selective PI3Kβ inhibitor with an IC50 of 23 nM.
SAR-260301 is an orally available and selective PI3Kβ inhibitor with an IC50 of 23 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau SAR-260301
Forme physique Solid
CAS 1260612-13-2
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H22N4O3
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (352.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(CC(N2[C@@H](C)CC3=C2C=CC=C3)=O)NC(N4CCOCC4)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 354.4
Poids de la formule 354.4
Pourcentage de pureté 99.37%
Qualité Research