CAS RN 127824-82-2
CAS RN 127824-82-2
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
1-(6-Méthyl-2-(phénylamino)pyrimidin-4-yl)propan-2-one, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
1-(6-Méthyl-2-(phénylamino)pyrimidin-4-yl)propan-2-one, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
1-(6-Méthyl-2-(phénylamino)pyrimidin-4-yl)propan-2-one, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.