Learn More
1-(6-Méthyl-2-(phénylamino)pyrimidin-4-yl)propan-2-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mepanipyrim-2-oxopropyl |
| CAS | 127824-82-2 |
| Formule moléculaire | C14 H15 N3 O |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 1-[6-Methyl-2-(phenylamino)-4-pyrimidinyl]-2-propanone, Mepanipyrim-2-oxopropyl |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H15N3O/c1-10-8-13(9-11(2)18)17-14(15-10)16-12-6-4-3-5-7-12/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,15,16,17) |
| SMILES | CC(=O)Cc1cc(C)nc(Nc2ccccc2)n1 |
| Nom IUPAC | 1-(2-anilino-6-méthylpyrimidin-4-yl)propan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 241.29 |
| Poids de la formule | 241.1215 |