CAS RN 129461-18-3
CAS RN 129461-18-3
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
2-N-[4-(1-azitrifluoroéthyl)benzoyl]-1,3-bis-(D-mannos-4-yloxy)-2-propylamine, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.