Learn More
2-N-[4-(1-azitrifluoroéthyl)benzoyl]-1,3-bis-(D-mannos-4-yloxy)-2-propylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-N-[4-(1-Azitrifluoroethyl)benzoyl]-1,3-bis-(D-mannos -4-yloxy)-2-propylamine |
| CAS | 129461-18-3 |
| Formule moléculaire | C24H32F3N3O13 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 4,4'-O-[2-[[4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoyl]amino]-1,3-propanediyl]bis-D-mannose, ATB-BMPA |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](OCC(CO[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@H](O)C=O)NC(=O)c1ccc(cc1)C2(N=N2)C(F)(F)F)[C@H](O)[C@H](O)C=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 627.52 |