CAS RN 1346597-45-2
CAS RN 1346597-45-2
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
11-O-tétrahydropyranyl-15-O-tert-butyldiméthylsilyl-lubiprostone-d7 ester phénylméthylique, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
11-O-tétrahydropyranyl-15-O-tert-butyldiméthylsilyl-lubiprostone-d7 ester phénylméthylique, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.