Learn More
11-O-tétrahydropyranyl-15-O-tert-butyldiméthylsilyl-lubiprostone-d7 ester phénylméthylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 11-O-Tetrahydropyranyl-15-O-tert-butyldimethylsilyl-lubiprostone-d7 Phenylmethyl Ester |
| CAS | 1346597-45-2 |
| Formule moléculaire | C38H55D7F2O6Si |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | (11alpha)-16,16-Difluoro-11-O-tetrahydropyranyl-15-O-tert-butyldimethylsilyl-9-oxoprostan Phenylmethyl Ester-d7 |
| Formule InChI | InChI=1S/C38H62F2O6Si/c1-7-8-25-38(39,40)34(46-47(5,6)37(2,3)4)24-23-31-30(32(41)27-33(31)45-36-22-16-17-26-43-36)20-14-9-10-15-21-35(42)44-28-29-18-12-11-13-19-29/h11-13,18-19,30-31,33-34,36H,7-10,14-17,20-28H2,1-6H3/t30-,31-,33-,34?,36?/m1/s1/i1D3,7D2,8D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CC(F)(F)C(CC[C@H]1[C@@H](CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)OCc2ccccc2)OC3CCCCO3)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nom IUPAC | 7-[(1R,2R,3R)-2-[3-[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxy-6,6,7,7,8,8,8-heptadeutéro-4,4-difluorooctyl]-3-(oxan-2-yloxy)-5-oxocyclopentyl]heptanoate de benzyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 688.02 |
| Poids de la formule | 687.4723 |