CAS RN 134759-22-1
CAS RN 134759-22-1
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
Fluorescéine Biotine (qualité technique), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
MedChemExpress Fluorescein Biotin
MedChemExpress Fluorescein Biotin is used as an alternative to radioactive biotin for detecting and quantitating biotin-binding sites by either fluorescence or absorbance