Learn More
MedChemExpress Fluorescein Biotin
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 mg |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Poids moléculaire | 831.01 g/mol |
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Cible | HBV |
| CAS | 134759-22-1 |