CAS RN 1350191-90-0
CAS RN 1350191-90-0
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
Ester de l'acide 2,2-diméthylpropanoïque (6aR)-5,6,6a,7-tétrahydro-10-hydroxy-6-méthyl-4H-dibenzo[de,g]quinolin-11-yle, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
Ester de l'acide 2,2-diméthylpropanoïque (6aR)-5,6,6a,7-tétrahydro-10-hydroxy-6-méthyl-4H-dibenzo[de,g]quinolin-11-yle, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
Ester de l'acide 2,2-diméthylpropanoïque (6aR)-5,6,6a,7-tétrahydro-10-hydroxy-6-méthyl-4H-dibenzo[de,g]quinolin-11-yle, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.