Learn More
Ester de l'acide 2,2-diméthylpropanoïque (6aR)-5,6,6a,7-tétrahydro-10-hydroxy-6-méthyl-4H-dibenzo[de,g]quinolin-11-yle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2-Dimethyl-propanoic Acid (6aR)-5,6,6a,7-Tetrahydro-10-hydroxy-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]quinolin-11-yl Ester |
| CAS | 1350191-90-0 |
| Formule moléculaire | C22H25NO3 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | (R)-10-Hydroxy-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinolin-11-yl Pivalate |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H25NO3/c1-22(2,3)21(25)26-20-17(24)9-8-14-12-16-18-13(10-11-23(16)4)6-5-7-15(18)19(14)20/h5-9,16,24H,10-12H2,1-4H3/t16-/m1/s1 |
| SMILES | CN1CCc2cccc3c2[C@H]1Cc4ccc(O)c(OC(=O)C(C)(C)C)c34 |
| Nom IUPAC | 2,2-dimetilpropanoato de [(6aR)-10-hidroxi-6-metil-5,6,6a,7-tetrahidro-4H-dibenzo[de,g]quinolina-11-ilo] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 351.44 |
| Poids de la formule | 351.1834 |