CAS RN 1356017-48-5
CAS RN 1356017-48-5
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
Sel de N-acétyl-S-(1-cyano-2-hydroxyéthyl)-L-cystéine-d3 dicyclohexylamine (mélange de diastéréoisomères), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
Sel de N-acétyl-S-(1-cyano-2-hydroxyéthyl)-L-cystéine-d3 dicyclohexylamine (mélange de diastéréoisomères), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
Sel de N-acétyl-S-(1-cyano-2-hydroxyéthyl)-L-cystéine-d3 dicyclohexylamine (mélange de diastéréoisomères), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.