Learn More
Sel de N-acétyl-S-(1-cyano-2-hydroxyéthyl)-L-cystéine-d3 dicyclohexylamine (mélange de diastéréoisomères), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Acetyl-S-(1-cyano-2-hydroxyethyl)-L-cysteine-d3 Dicyclohexylamine Salt (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1356017-48-5 |
| Formule moléculaire | C20H32D3N3O4S |
| Quantité | 0.5 mg |
| Synonyme | N-(Acetyl-d3)-S-(1-cyano-2-hydroxyethyl)cysteine Dicyclohexylamine Salt |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H23N.C8H12N2O4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5(12)10-7(8(13)14)4-15-6(2-9)3-11/h11-13H,1-10H2;6-7,11H,3-4H2,1H3,(H,10,12)(H,13,14)/t;6?,7-/m.0/s1/i;1D3 |
| SMILES | OCC(C#N)SC[C@H](NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C(O)=O.C1(CCCCC1)NC2CCCCC2 |
| Nom IUPAC | ácido (2R)-3-(1-ciano-2-hidroxietil)sulfanil-2-[(2,2,2-trideuterioacetil)amino]propanoico; N-ciclohexilciclohexanamina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 416.59 |
| Poids de la formule | 416.2537 |