accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 136-51-6

IUPAC Nor: calcium bis(2-ethylhexanoate)
Synonymes: calcium bis(2-ethylhexanoate)
Poids moléculaire (g/mol): 326.49
Formule moléculaire: C16H30CaO4
InChi Key: LTPCXXMGKDQPAO-UHFFFAOYNA-L
SMILES: [Ca++].CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O
Quantité 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Qualité 
  • (3)
Forme physique 
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats