Learn More
2-éthylhexanoate de calciuml, qualité superconductrice, dans l’acide 2-éthylhexanoïque (3 - 8 % Ca), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425190
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11425190 5 g 5g
11328088 25 g 25g
11338088 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11425190 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036657.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 136-51-6 | C16H30CaO4 | 326.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136-51-6
Formule moléculaire C16H30CaO4
Poids moléculaire (g/mol) 326.49
Numéro MDL MFCD00014001
Clé InChI LTPCXXMGKDQPAO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium 2-ethylhexanoate, calcium bis 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt 2:1, calcium 2-ethyl-hexanoate, octope ca, calcium hex-cem, nikka octhix calcium, calcium 2-ethylhexoate, dsstox_cid_7063
CID PubChem 61082
Nom IUPAC Calcium ;2-éthylhexanoate
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium 2-ethylhexanoate
Note relative au nom in 2-ethylhexanoic acid
Odeur Weak, characteristic
Quantité 5 g
Poids de la formule 326.5
Qualité Hyperconducteur
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3 à 8 % de Ca
Forme physique Liquide