CAS RN 13601-55-3
CAS RN 13601-55-3
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Bromure d’hexaamminenickel(II), 99,999 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13601-55-3 Formule moléculaire: Ni(NH3)6Br2 Numéro MDL: MFCD04039935 Synonyme: hexaamminenickel ii bromide,dibromonickel hexaamine