Learn More
Bromure d’hexaamminenickel(II), 99,999 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11400830 25 g 25g
11410830 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11400830 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044482.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13601-55-3 | Molecular Formula: Ni(NH3)6Br2
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13601-55-3
Formule moléculaire Ni(NH3)6Br2
Numéro MDL MFCD04039935
Synonyme hexaamminenickel ii bromide, dibromonickel hexaamine
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexaamminenickel (II) bromide
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 g
Poids de la formule 320.68
Pourcentage de pureté 99.999%
Forme physique Cristalline