accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 13718-94-0

(S)(S)(R)(S)O(S)O(S)(S)(R)(R)OOHOHOHHOHOHOOHHO

CAS RN 13718-94-0

IUPAC Nor: (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-{[(2R,3S,4S)-3,4,5-trihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]methoxy}oxane-3,4,5-triol
Synonymes: palatinose
Poids moléculaire (g/mol): 342.3
Formule moléculaire: C12H22O11
InChi Key: PVXPPJIGRGXGCY-TZLCEDOOSA-N
SMILES: OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2OC(O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats