CAS RN 1379779-16-4
CAS RN 1379779-16-4
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
3-Formyl-2,5-dihydro-2,2,5,5-tétraméthyl-4-(3-pyridinyl)-1H-pyrrol-1-yloxy, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
3-Formyl-2,5-dihydro-2,2,5,5-tétraméthyl-4-(3-pyridinyl)-1H-pyrrol-1-yloxy, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.