Learn More
3-Formyl-2,5-dihydro-2,2,5,5-tétraméthyl-4-(3-pyridinyl)-1H-pyrrol-1-yloxy, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Formyl-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-4-(3-pyridinyl)-1H-pyrrol-1-yloxy |
| CAS | 1379779-16-4 |
| Formule moléculaire | C14H17N2O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H17N2O2/c1-13(2)11(9-17)12(14(3,4)16(13)18)10-6-5-7-15-8-10/h5-9H,1-4H3 |
| SMILES | [O]N1C(C(C([H])=O)=C(C2=CN=CC=C2)C1(C)C)(C)C |
| Nom IUPAC | 1-hydroxy-2,2,5,5-tétraméthyl-4-(pyridine-3-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carbdédé consigne |
| Poids moléculaire (g/mol) | 245.3 |
| Poids de la formule | 246.14 |