accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 139298-40-1

H3COSOONOHNH3CCl(E)

CAS RN 139298-40-1

IUPAC Nor: N-[2-({[(2E)-3-(4-chlorophenyl)prop-2-en-1-yl](methyl)amino}methyl)phenyl]-N-(2-hydroxyethyl)-4-methoxybenzene-1-sulfonamide
Synonymes: N-[2-({[(2E)-3-(4-chlorophenyl)prop-2-en-1-yl](methyl)amino}methyl)phenyl]-N-(2-hydroxyethyl)-4-methoxybenzenesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol): 501.04
Formule moléculaire: C26H29ClN2O4S
InChi Key: LLLQTDSSHZREGW-AATRIKPKSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N(CCO)C1=CC=CC=C1CN(C)C\C=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Qualité 
  • (5)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats