Learn More
KN-93, MedChemExpress
Code produit 16491519
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491519 1 mg
16472637 50 mg
16469127 5 mg
16453476 25 mg
16446548 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16491519 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15465
MedChemExpress KN-93 is a cell-permeable, reversible and competitive inhibitor calmodulin-dependent kinase type II (CaMKII) with a Ki of 370 nM.
KN-93 is a cell-permeable, reversible and competitive inhibitor calmodulin-dependent kinase type II (CaMKII) with a Ki of 370 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau KN-93
CAS 139298-40-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H29ClN2O4S
Quantité 1 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (99.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(N(C2=CC=CC=C2CN(C/C=C/C3=CC=C(Cl)C=C3)C)CCO)=O
Poids moléculaire (g/mol) 501.04
Poids de la formule 501.04
Pourcentage de pureté 98.84%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease