CAS RN 1421372-94-2
CAS RN 1421372-94-2
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
N-(4-Fluoro-2-méthoxy-5-nitrophényl)-4-(1-méthyl-1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinamine, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
N-(4-Fluoro-2-méthoxy-5-nitrophényl)-4-(1-méthyl-1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinamine, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
N-(4-Fluoro-2-méthoxy-5-nitrophényl)-4-(1-méthyl-1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinamine, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.