Learn More
N-(4-Fluoro-2-méthoxy-5-nitrophényl)-4-(1-méthyl-1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(4-Fluoro-2-methoxy-5-nitrophenyl)-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinamine |
| CAS | 1421372-94-2 |
| Formule moléculaire | C20H16FN5O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Pyrimidinamine, N-(4-fluoro-2-methoxy-5-nitrophenyl)-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)- (ACI), N-(4-Fluoro-2-methoxy-5-nitrophenyl)-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinamine (ACI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H16FN5O3/c1-25-11-13(12-5-3-4-6-17(12)25)15-7-8-22-20(23-15)24-16-10-18(26(27)28)14(21)9-19(16)29-2/h3-11H,1-2H3,(H,22,23,24) |
| SMILES | COc1cc(F)c(cc1Nc2nccc(n2)c3cn(C)c4ccccc34)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | N-(4-fluoro-2-méthoxy-5-nitrophényl)-4-(1-méthylindol-3-yl)pyrimidin-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 393.37 |
| Poids de la formule | 393.1237 |