CAS RN 1425970-61-1
CAS RN 1425970-61-1
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
ester pinacolique de l'acide N-BOC-pipéridin-4-ylméthylèneboronique, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
ester pinacolique de l'acide N-BOC-pipéridin-4-ylméthylèneboronique, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.