Learn More
ester pinacolique de l'acide N-BOC-pipéridin-4-ylméthylèneboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-BOC-Piperidin-4-ylmethyleneboronic acid pinacol ester |
| CAS | 1425970-61-1 |
| Formule moléculaire | C17H30BNO4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | tert-Butyl 4-[(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methylidene]piperidine-1-carboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H30BNO4/c1-15(2,3)21-14(20)19-10-8-13(9-11-19)12-18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h12H,8-11H2,1-7H3 |
| SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=C2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | 4-[(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)metilideno]piperidina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 323.24 |
| Poids de la formule | 323.2268 |