CAS RN 1426290-78-9
CAS RN 1426290-78-9
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
Chlorhydrate de 5-azétidin-3-yl-3-(trifluorométhyl)-1,2,4-oxadiazole, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
Chlorhydrate de 5-azétidin-3-yl-3-(trifluorométhyl)-1,2,4-oxadiazole, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
Chlorhydrate de 5-azétidin-3-yl-3-(trifluorométhyl)-1,2,4-oxadiazole, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.