Learn More
Chlorhydrate de 5-azétidin-3-yl-3-(trifluorométhyl)-1,2,4-oxadiazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Azetidin-3-yl-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole Hydrochloride |
| CAS | 1426290-78-9 |
| Formule moléculaire | C6H6F3N3O . HCl |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 5-(3-Azetidinyl)-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6F3N3O.ClH/c7-6(8,9)5-11-4(13-12-5)3-1-10-2-3;/h3,10H,1-2H2;1H |
| SMILES | Cl.FC(F)(F)c1noc(n1)C2CNC2 |
| Nom IUPAC | 5-(azetidin-3-il)-3-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 229.59 |
| Poids de la formule | 229.023 |