CAS RN 1429311-47-6
CAS RN 1429311-47-6
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
Chlorhydrate de 4-[4-[(5R)-5-(Aminométhyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phényl]-3-morpholinone (> 90%), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
Chlorhydrate de 4-[4-[(5R)-5-(Aminométhyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phényl]-3-morpholinone (> 90%), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
Chlorhydrate de 4-[4-[(5R)-5-(Aminométhyl)-2-oxooxazolidin-3-yl]phényl]morpholin-3-one, Mikromol
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.