Learn More
Chlorhydrate de 4-[4-[(5R)-5-(Aminométhyl)-2-oxooxazolidin-3-yl]phényl]morpholin-3-one, Mikromol
Description
Chlorhydrate de 4-[4-[(5R)-5-(Aminométhyl)-2-oxooxazolidin-3-yl]phényl]morpholin-3-one, Mikromol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-[4-[(5R)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone Hydrochloride |
| CAS | 1429311-47-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-[4-[(5R)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C14H17N3O4 . HCl |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Type de solution | Neat |
| SMILES | Cl.NC[C@@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O |
| Quantité | 25 mg |