CAS RN 1432908-05-8
CAS RN 1432908-05-8
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
FRAX1036, MedChemExpress
MedChemExpress FRAX1036 is a PAK inhibitor with Kis of 23.3 nM, 72.4 nM, and 2.4 μM for PAK1, PAK2 and PAK4, respectively.