Learn More
FRAX1036, MedChemExpress
Code produit 16490258
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490258 5 mg
16457798 10 mg
16437636 100 mg
16423757 50 mg
16421829 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16490258 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY195385mg
MedChemExpress FRAX1036 is a PAK inhibitor with Kis of 23.3 nM, 72.4 nM, and 2.4 μM for PAK1, PAK2 and PAK4, respectively.
FRAX1036 is a PAK inhibitor with Kis of 23.3 nM, 72.4 nM, and 2.4 μM for PAK1, PAK2 and PAK4, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau FRAX1036
Forme physique Solid
CAS 1432908-05-8
Couleur Off-White
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H32ClN7O
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Informations sur la solubilité DMSO : 5.3 mg/mL (10.23 mM; Need warming)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(C3=NC(C)=CN=C3)C=C2Cl)=CC4=CN=C(NCCC5CCN(C)CC5)N=C4N1CC
Poids moléculaire (g/mol) 518.05
Poids de la formule 518.05
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research