CAS RN 1443763-60-7
CAS RN 1443763-60-7
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Empesertib, MedChemExpress
MedChemExpress Empesertib (BAY 1161909) is a potent Mps1 inhibitor, with an IC50 of < 1 nM.