Learn More
Empesertib, MedChemExpress
Code produit 16498117
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498117 5 mg
16486006 100 mg
16445408 10 mg
16401597 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16498117 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12858
MedChemExpress Empesertib (BAY 1161909) is a potent Mps1 inhibitor, with an IC50 of < 1 nM.
Empesertib (BAY 1161909) is a potent Mps1 inhibitor, with an IC50 of < 1 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Empesertib
CAS 1443763-60-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H26FN5O4S
Quantité 5 mg
Synonyme BAY 1161909
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 35 mg/mL (62.54 mM)
SMILES FC1=CC=C([C@@H](C)C(NC2=CC=C(C3=CN4N=C(NC5=CC=C(S(C)(=O)=O)C=C5OC)N=C4C=C3)C=C2)=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 559.61
Poids de la formule 559.61
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death