CAS RN 146-37-2
CAS RN 146-37-2
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Acétate de laurolinium, LoGiCal
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.