Learn More
Acétate de laurolinium, LoGiCal
Code produit 30460981
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460981 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460981 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1433.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Laurolinium Acetate
CAS 146-37-2
Noms d’analytes ou de composants Laurolinium Acetate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C22 H35 N2 . C2 H3 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Quinolinium, 4-amino-1-dodecyl-2-methyl-, acetate (1:1), 4-Amino-1-dodecylquinaldinium acetate, Quinaldinium, 4-amino-1-dodecyl-, acetate, Quinolinium, 4-amino-1-dodecyl-2-methyl-, acetate, Laurodin, Laurolinium acetate, NSC 66214
Formule InChI InChI=1S/C22H34N2.C2H4O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-17-24-19(2)18-21(23)20-15-12-13-16-22(20)24;1-2(3)4/h12-13,15-16,18,23H,3-11,14,17H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
Type de solution Neat
SMILES CCCCCCCCCCCC[n+]1c(C)cc(N)c2ccccc12.CC(=O)[O-]
Nom IUPAC 1-dodécyl-2-méthylquinolin-1-ium-4-amine;acétate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 386.57
Quantité 5 mg
Poids de la formule 386.2933 g/mol