CAS RN 155413-72-2
CAS RN 155413-72-2
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
chlorhydrate de 1-benzyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
chlorhydrate de 1-benzyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
chlorhydrate de 1-benzyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.