Learn More
chlorhydrate de 1-benzyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-benzyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride |
| CAS | 155413-72-2 |
| Formule moléculaire | C16H18ClN |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H17N.ClH/c1-2-6-13(7-3-1)12-16-15-9-5-4-8-14(15)10-11-17-16;/h1-9,16-17H,10-12H2;1H |
| SMILES | Cl.C(C1NCCc2ccccc12)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | 1-bencil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 259.77 |