CAS RN 162756-62-9
CAS RN 162756-62-9
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Chlorure de 4-(4,5-diphényl-imidazol-2-yl)benzoyle (~90%), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.