Learn More
Chlorure de 4-(4,5-diphényl-imidazol-2-yl)benzoyle (~90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(4,5-Diphenyl-imidazol-2-yl)benzoyl chloride |
| CAS | 162756-62-9 |
| Formule moléculaire | C22H15ClN2O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 4-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)benzoyl chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H15ClN2O/c23-21(26)17-11-13-18(14-12-17)22-24-19(15-7-3-1-4-8-15)20(25-22)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H,(H,24,25) |
| SMILES | O=C(Cl)C1=CC=C(C=C1)C2=NC(C=3C=CC=CC3)=C(N2)C=4C=CC=CC4 |
| Nom IUPAC | cloruro de 4-(4,5-difenil-1H-imidazol-2-il)benzoilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 358.82 |
| Poids de la formule | 358.09 |