CAS RN 16508-89-7
CAS RN 16508-89-7
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Ethyl Acetolactate, TRC
CAS: 16508-89-7 Formule moléculaire: C7H12O4 Poids moléculaire (g/mol): 160.17 Synonyme: Ethyl 2-Hydroxy-2-methyl-3-oxobutanoate,2-Hydroxy-2-methyl-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester,2-Hydroxy-2-methyl-acetoacetic Acid Ethyl Ester SMILES: CCOC(=O)C(C)(O)C(=O)C